Få mere at vide
Allopurinol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459063
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459063 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459063 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0034.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allopurinol
CAS 315-30-0
Analyt- eller komponentnavne Allopurinol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H4 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Allopurinol, 1,5-Dihydro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Oxopyrazolo[3,4-d]pyrimidine, Adenock, Allopur, Allopurinol(I), Allozym, Allurtal, Aloprim, Aloral, Alositol, Anoprolin, Anzief, Apulonga, Apurin, Apurol, Atisuril, BW 15658, BW 56-158, Bleminol, Bloxanth, Caplenal, Cellidrin, Cosuric, Dabroson, Embarin, Epidropal, Foligan, Geapur, Gichtex, Gotax, HPP, Hamarin, Hexanurat, Ketanrift, Ketobun A, Ledopur, Lopurin, Lysuron, Milurit, Miniplanor, Monarch, NSC 101655, NSC 1390, Nektrohan, Remid, Riball, Sigapurol, Sllo-puren, Suspendol, Takanarumin, Urbol, Uricemil, Uriprim, Uripurinol, Urobenyl, Urosin, Urtias, Xanturat, Zyloprim, Zyloric
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Løsningstype Fedt
SMIL O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
IUPAC navn 1,5-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 136.11
Mængde 10 mg
Formel vægt 136,0385 g/mol