Få mere at vide
Allopurinolhæmmer af Xanthinoxidase MP Biomedicals
Artikelnummer. 11474592 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11474592 5 g
1 options
Artikelnummer. 11474592 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219015005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allopurinol
Navn note Hæmmer af Xanthine Oxidase
CAS 315-30-0
Molekylær formel C5H4N4O
MDL nummer MFCD00599413
Mængde 5 g
Synonym allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
InChI nøgle OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C1N=CN=C2NNC=C12
IUPAC navn 1H,2H,4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 136.11
PubChem CID 2094
ChEBI CHEBI:40279
Formel vægt 136.1