Få mere at vide
Allopurinol-d2, TRC
Artikelnummer. 30322440
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30322440 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30322440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5473022.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allopurinol-d2
CAS 916979-34-5
Molekylær formel C5 2H2 H2 N4 O
Mængde 2.5 mg
Synonym 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one-3,6-d2, 1,5-dihydro- (9CI), 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one-3,6-d2, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine-3,6-d2, Allopurinol-3,6-D2, Allopurinol-d2
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)/i1D,2D
SMIL [2H]C1=NC(=O)c2c([2H])n[nH]c2N1
IUPAC navn 3,6-dideuterio-1,7-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Formel vægt 138.0511