Opløselighed i vand: 0,35 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i fortyndede alkalier og syrer, praktisk talt uopløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.