Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Allopregnanolone
Artikelnummer. 18085702
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18085702 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18085702 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3653/10
Positive allosteric modulator of GABAA receptors
Allopregnanolone is a GABAA receptor positive allosteric modulator. Neuroactive steroid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3α,5α)-3-Hydroxy-pregnan-20-one
CAS 516-54-1
Mængde 10 mg
Mål GABA-A Receptor Modulators
Molekylær formel C21H34O2