Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Allopregnanolone
Beskrivelse
Allopregnanolone is a GABAA receptor positive allosteric modulator. Neuroactive steroid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3α,5α)-3-Hydroxy-pregnan-20-one |
| CAS | 516-54-1 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | GABA-A Receptor Modulators |
| Molekylær formel | C21H34O2 |