missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Allopregnandiol, TRC

Artikelnummer. 30316280
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316280 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA54713510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5Alpha-Pregnane-3Beta,20Beta-diol
CAS 516-53-0
Molekylær formel C21 H36 O2
Mængde 10 mg
Synonym 5alpha-Pregnane-3beta-20beta-diol, Pregnane-3,20-diol, (3β,5α,20R)-, 5α-Pregnane-3β,20β-diol (8CI), 3β,20β-Dihydroxy-5α-pregnane, 5α-Pregnane-3β,20(R)-diol, Allopregnane-3β,20β-diol, Pregnandiol III
InChI formel InChI=1S/C21H36O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h13-19,22-23H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-[(1R)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 320.509
Formel vægt 320.272
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.