Få mere at vide
Alloocimene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4E,6E)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene |
| CAS | 673-84-7 |
| Molekylær formel | C10 H16 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5-8H,1-4H3/b8-6+,10-5+ |
| SMIL | C\C=C(/C)\C=C\C=C(C)C |
| IUPAC navn | (4E,6E)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.234 |
| Formel vægt | 136.125 |