missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Allocryptopine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Allocryptopine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO5/c1-22-7-6-14-9-19-20(27-12-26-19)10-15(14)17(23)8-13-4-5-18(24-2)21(25-3)16(13)11-22/h4-5,9-10H,6-8,11-12H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 369.1576 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?