missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alloc Bromoridane, TRC

Artikelnummer. 30325022
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325022 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325022 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA54967550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Alloc Bromoridane
CAS 117348-70-6
Molekylær formel C13H20BrNO4
Mængde 50 mg
Synonym trans-2-(3-Bromo-2-oxopropyl)-3-methoxy-1-piperidinecarboxylic Acid 2-Propenyl Ester, Bromoridane N-Carboxylic Acid Allyl Ester
InChI formel InChI=1S/C13H20BrNO4/c1-3-7-19-13(17)15-6-4-5-12(18-2)11(15)8-10(16)9-14/h3,11-12H,1,4-9H2,2H3/t11-,12+/m1/s1
SMIL CO[C@H]1CCCN([C@@H]1CC(=O)CBr)C(=O)OCC=C
IUPAC navn prop-2-enyl (2R,3S)-2-(3-bromo-2-oxopropyl)-3-methoxypiperidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 334.21
Formel vægt 333.0576
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.