missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Allo Maltol, TRC

Artikelnummer. 30318479
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318479 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30318479 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA546700500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Allo Maltol
CAS 644-46-2
Molekylær formel C6H6O3
Mængde 500 mg
Synonym 5-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, 2-Methyl-5-hydroxy-(4H)-pyran-4-one, 2-Methyl-5-hydroxy-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-6-methyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-methyl-gamma-pyrone, alpha-Deoxykojic Acid, NSC 166902
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-5(7)6(8)3-9-4/h2-3,8H,1H3
SMIL CC1=CC(=O)C(=CO1)O
IUPAC navn 5-hydroxy-2-methylpyran-4-one
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Formel vægt 126.0317
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.