missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Allo-3Alpha-tetrahydro Cortisol, TRC

Artikelnummer. 30136020
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136020 50 mg
30004920 10 mg
30010967 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136020 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA54850050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 302-91-0
Molekylær formel C21H34O5
Molekylvægt (g/mol) 366.49
Synonym Pregnan-20-one, 3,11,17,21-tetrahydroxy-, (3α,5α,11β)-, 5α-Pregnan-20-one, 3α,11β,17,21-tetrahydroxy- (8CI), (3α,5α,11β)-3,11,17,21-Tetrahydroxypregnan-20-one, 3α,11β,17,21-Tetrahydroxy-5α-pregnan-20-one, 3α,11β,17α,21-Tetrahydroxy-5α-pregnan-20-one, 3α,5α-Tetrahydrocortisol, 5α-Pregnane-3α,11β,17α,21-tetraol-20-one, 5α-Pregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, 5α-THF, 5α-Tetrahydrocortisol, AL 3308, ATHF, Allo-3α-tetrahydrocortisol, Allopregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, Allotetrahydrocompound F, Allotetrahydrocortisol, Cortisol, allotetrahydro-, Kendall's compound C, NSC 86469, Reichstein's substance C, Wintersteiner's compound D, allo-Tetrahydrocortisol, α-THF
SMIL C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Allo-3alpha-tetrahydro Cortisol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
Formel vægt 366.2406
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.