Få mere at vide
ALLO-2, MedChemExpress
Beskrivelse
ALLO-2 is a potent drug-resistant Smoothened (Smo) mutant antagonist that inhibits Smo agonist Hh-Ag1.5-induced luciferase expression in TM3-Gli-Luc cells with IC50 of 6 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ALLO-2 |
| CAS | 1357350-60-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H12F3N5O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (336.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(F)(OC1=CC=C(C=C1)C2=NC(NC3=CC4=C(C=C3)NN=C4)=NC=C2)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.32 |
| Formel vægt | 371.32 |
| Vis mere |