Få mere at vide
Allithiamine, TRC
Artikelnummer. 30323808
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30323808 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30323808 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA543510100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allithiamine
CAS 554-44-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H22 N4 O2 S2
Mængde 100 mg
Synonym Allithiamine, Allithiamin, N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-[4-hydroxy-1-methyl-2-(2-propen-1-yldithio)-1-buten-1-yl]formamide
InChI formel InChI=1S/C15H22N4O2S2/c1-4-7-22-23-14(5-6-20)11(2)19(10-21)9-13-8-17-12(3)18-15(13)16/h4,8,10,20H,1,5-7,9H2,2-3H3,(H2,16,17,18)/b14-11-
SMIL C\C(=C(/CCO)\SSCC=C)\N(Cc1cnc(C)nc1N)C=O
IUPAC navn N-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-N-[(Z)-5-hydroxy-3-(prop-2-enyldisulfanyl)pent-2-en-2-yl]formamide
Molekylvægt (g/mol) 354.491
Formel vægt 354.118
Procent renhed >95