Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Allihn kondensatorer med glasoliven
Artikelnummer. 12643790
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 14/23
Artikelnummer. Standard konusled nr
12643790 NS 14/23
1 options
Artikelnummer. 12643790 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05223201
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Allihn kondensatorer til kondensering af dampe
  • Allihn kondensatorer iflg. til DIN 12581 og udover DIN
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Oversigt Køleoverflade - 100 cm²
Længde (metrisk) jakke 160 mm
Antal pærer 6
Mængde 1
Standard konusled nr NS 14/23
Materiale DURAN™ Slange