Få mere at vide
Allihn kondensator med jordkegle og fatning
Artikelnummer. p-8319008
Standard konusled nr:
24/29
29/32
Længde (metrisk) jakke:
545 mm
550 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11381845
Brand: Quickfit CX7/33/SC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til refluksapplikationer.
  • Indvendige pæresektioner giver øget køleoverflade
  • Med aftagelige plastgevindforbindelser for nem og sikker fastgørelse af fleksible slanger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ideel til refluksarbejde
Længde (metrisk) jakke 545 mm
Længde (metrisk) 545 mm
Standard konusled nr 24/29
Materiale Borosilikatglas
Type Allihn kondensator