Få mere at vide
Allihn kondensator med jordkegle og fatning
Artikelnummer. 15507790
Standard konusled nr:
24/29
29/32
Længde (metrisk) jakke:
545 mm
550 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15507790
Brand: Quickfit CX7/44/SC
Ideel til refluksapplikationer.
  • Inner bulb sections provide increased cooling surface
  • With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Længde (metrisk) jakke 550 mm
Mængde 1 Each
Standard konusled nr 29/32
Materiale Borosilicate Glass
Type Allihn Condenser