Få mere at vide
Witeg™ Allihn pærekondensatorer
Artikelnummer. 11873562
Skift visning
Standard konusled nr:
19/26
24/29
29/32
Længde (metrisk) jakke:
250 mm
400 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) jakke
11873562 29/32 400 mm
11833562 19/26 250 mm
11843562 24/29 250 mm
11863562 29/32 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11873562 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 1 724 400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    846.94 DKK
    776.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 70.26 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Brug Witeg™ Allihn Bulb Condenser, som består af et langt glasrør med en vandkappe. En række pærer på røret øger overfladearealet.
  • Forskellige jakkelængder
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig slange 6.4 mm
Diameter (metrisk) ydre rør 11 mm
Længde (metrisk) jakke 400 mm
Mængde Pakke m. 1 stk.
Standard konusled nr 29/32
Type Allihn pærekondensator