Få mere at vide
Witeg™ Allihn pærekondensatorer
Beskrivelse
- Forskellige jakkelængder
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig slange | 6.4 mm |
| Diameter (metrisk) ydre rør | 11 mm |
| Længde (metrisk) jakke | 250 mm |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Standard konusled nr | 24/29 |
| Type | Allihn pærekondensator |