Få mere at vide
Allergosil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allergosil |
| CAS | 110-04-3 |
| Molekylær formel | C2H6O6S2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Ethane-alpha,beta-disulfonic Acid, Ethanedisulfonic Acid, Ethylenedisulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O6S2/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8) |
| SMIL | OS(=O)(=O)CCS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | ethane-1,2-disulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.2 |