Få mere at vide
Allenylboronic acid pinacol ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 865350-17-0 |
| Molekylær formel | C9H15BO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h7H,1H2,2-5H3 |
| SMIL | CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C=C |
| IUPAC navn | 4,4,5,5-tetramethyl-2-propa-1,2-dienyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.03 |
| Formel vægt | 166.1165 |