Få mere at vide
Allegro Åndedrætsservietter, isopropanol-baserede
Artikelnummer. 11745118 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mængde:
100 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11745118 100 Pk. Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11745118 Leverandør Allegro Leverandørnr. 8633211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00 DKK
    192.83 DKK / Pakke med 100
    Spare 50.17 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Brug disse isopropanol-baserede åndedrætsservietter til at holde åndedrætsværn rene mellem planlagt desinfektion som påbudt af OSHA.
  • Isopropanol-baserede puder til åndedrætsværn er til brug med gummiansigtsmadder og andet personligt sikkerhedsudstyr.
  • Individuelt indpakket; boksen kan bruges som vægmonteret dispenser.
  • Aktiv ingrediens: 70% isopropanol.
  • Ikke tilgængelig i Canada.
Tekniske data
Produkttype Rengøringsartikler
Løsningstype Isopropanol-baseret
Til brug med (udstyr) Åndedrætsmasker
Certificeringer/compliance OSHA
Mængde 100 Pk.
Længde (metrisk) 13 mm
Bredde (metrisk) 28 mm