Få mere at vide
Allantoin, TRC
Artikelnummer. 30138275
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138275 5 g
30132784 25 g
30011897 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138275 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5405005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-59-6
Molekylær formel C4 H6 N4 O3
Molekylvægt (g/mol) 158.12
Synonym Allantoin, (RS)-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea, Urea, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-Allantoin (8CI), Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- (9CI), (2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)urea, (±)-Allantoin, 5-Ureidohydantoin, Allantion, Allantol, Cordianine, DL-Allantoin, Glyoxyldiureid, Glyoxyldiureide, Glyoxylic diureide, NSC 7606, Psoralon, Sebical, Septalan
IUPAC navn (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea
SMIL NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allantoin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
Formel vægt 158.044
Procent renhed >95%