Få mere at vide
Allantoin, Mikromol™
Artikelnummer. 17901556
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17901556 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17901556 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1627.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Allantoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allantoin
CAS 97-59-6
Analyt- eller komponentnavne Allantoin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H6 N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Allantoin, (RS)-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea, Urea, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-Allantoin (8CI), Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- (9CI), (2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)urea, 5-Ureidohydantoin, Allantion, Allantol, Cordianine, DL-Allantoin, Glyoxyldiureid, Glyoxyldiureide, Glyoxylic diureide, NSC 7606, Psoralon, Sebical, Septalan, (+/-)-Allantoin
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
SMIL NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
IUPAC navn (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea
Molekylvægt (g/mol) 158.12
Mængde 250 mg
Formel vægt 158,044 g/mol