Få mere at vide
Allantoin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439106
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16439106 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16439106 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0543
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Allantoin is a skin conditioning agent that promotes healthy skin, stimulates new and healthy tissue growth.
Allantoin is a skin conditioning agent that promotes healthy skin, stimulates new and healthy tissue growth.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allantoin
CAS 97-59-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H6N4O3
Mængde 100 mg
Synonym 5-Ureidohydantoin
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (316.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.85 mg/mL (24.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N)NC(C(N1)=O)NC1=O
Molekylvægt (g/mol) 158.12
Formel vægt 158.12
Procent renhed 99.85%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease