Få mere at vide
Allantoin, LoGiCal
Artikelnummer. 30458730
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458730 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458730 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1627.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allantoin
CAS 97-59-6
Analyt- eller komponentnavne Allantoin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H6 N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Allantoin, (RS)-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea, Urea, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-Allantoin (8CI), Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- (9CI), (2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)urea, 5-Ureidohydantoin, Allantion, Allantol, Cordianine, DL-Allantoin, Glyoxyldiureid, Glyoxyldiureide, Glyoxylic diureide, NSC 7606, Psoralon, Sebical, Septalan, (+/-)-Allantoin
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
Løsningstype Fedt
SMIL NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
IUPAC navn (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 158.12
Mængde 10 mg
Formel vægt 158,044 g/mol