Få mere at vide
Allantoin, 98%
Artikelnummer. 10745741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10745741 100 g 100g
10142320 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10745741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102841000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.38 DKK
    247.65 DKK / 100g
    Spare 27.73 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 97-59-6 | C4H6N4O3 | 158,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-59-6
Molekylær formel C4H6N4O3
Molekylvægt (g/mol) 158.12
MDL nummer MFCD00005260
InChI nøgle POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym allantoin, 5-ureidohydantoin, glyoxyldiureide, 1-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, glyoxyldiureid, allantol, cordianine, sebical, alantan, avc/dienestrolcream
PubChem CID 204
ChEBI CHEBI:15676
IUPAC navn (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urinstof
SMIL C1(C(=O)NC(=O)N1)NC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allantoin
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 230,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 25, V,15, 338
Merck Index 15, 250
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/190 ml. Andre opløseligheder: let opløselige i alkalier, 1g/500 ml alkohol, praktisk talt uopløseligt i ether
Formel vægt 158.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver