Få mere at vide
Allantoin, 98%
Beskrivelse
Allantoin er en nyttig biomarkør for oxidativt stress. Det er en reaktant til syntese af sulofenuranaloger til brug som antitumormidler. Det bruges som et kosmetisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Allantoin er en nyttig biomarkør til oxidativ stress. Det er en reaktant til syntese af sulofenuranaloger til brug som antitumormidler. Det bruges som et kosmetisk middel.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Frit opløselig i
alkalier
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allantoin |
| Smeltepunkt | ∼230 °C (dekomponering) |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 102364 |
| Merck Index | 14,258 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. Frit opløselig i alkalier |
| Formel vægt | 158.12 |
| Procent renhed | 98% |