Få mere at vide
Allantoin, 98%
Artikelnummer. 11403047
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403047 250 g 250g
11493037 1000 g 1000g
11413047 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15571.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 97-59-6 | C4H6N4O3 | 158,117 g/mol
Allantoin er en nyttig biomarkør for oxidativt stress. Det er en reaktant til syntese af sulofenuranaloger til brug som antitumormidler. Det bruges som et kosmetisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allantoin er en nyttig biomarkør til oxidativ stress. Det er en reaktant til syntese af sulofenuranaloger til brug som antitumormidler. Det bruges som et kosmetisk middel.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Frit opløselig i
alkalier
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-59-6
Molekylær formel C4H6N4O3
Molekylvægt (g/mol) 158.117
MDL nummer MFCD00005260
InChI nøgle POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym allantoin, 5-ureidohydantoin, glyoxyldiureide, 1-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, glyoxyldiureid, allantol, cordianine, sebical, alantan, avc/dienestrolcream
PubChem CID 204
ChEBI CHEBI:15676
IUPAC navn (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urinstof
SMIL C1(C(=O)NC(=O)N1)NC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allantoin
Smeltepunkt ∼230 °C (dekomponering)
Mængde 250 g
Beilstein 102364
Merck Index 14,258
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Frit opløselig i alkalier
Formel vægt 158.12
Procent renhed 98%