missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Allantoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30133401
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133401 500 mg
17981885 50 mg
17983165 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133401 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA541500500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 99-16-1
Molekylær formel C4 H8 N4 O4
Molekylvægt (g/mol) 176.13
Synonym 2,2-Bis[(aminocarbonyl)amino]acetic Acid, Diureido-acetic Acid;
IUPAC navn 2,2-bis(carbamoylamino)acetic acid
SMIL NC(=O)NC(NC(=O)N)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Allantoic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8N4O4/c5-3(11)7-1(2(9)10)8-4(6)12/h1H,(H,9,10)(H3,5,7,11)(H3,6,8,12)
Formel vægt 176.0546
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.