Få mere at vide
(all-Z)-6,9,12,15,18-Heneicosapentaenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (all-Z)-6,9,12,15,18-Heneicosapentaenoic Acid Ethyl Ester |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-22H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-,15-14-,18-17- |
| Formel vægt | 344.2715 |