Få mere at vide
Brady™ Alle hvide selvlaminerende vinyl wrap-around tråd- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17801369
Skift visning
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17801369 M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17869134 M710, BMP71
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17801369 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173807
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlaminerende vinyl er et ideelt materiale til identifikation af ledninger og kabler. Dette materiale har god klarhed, tilpasningsevne og er selvslukkende.
  • Selvlaminerende vinyl er ideel til brug i kabel- og ledningsmærkning og generel mærkning i laboratorier
  • Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
  • UL godkendt
  • Servicetemperatur på -40 °C til 70 °C (-40 F °til 158 °F)
  • Fremstillet af B-427 vinyl
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Selvlaminerende vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 0,75 x 1,5 tommer
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Højde (metrisk) 19.05 mm
Alternativt varenummer M6-30-427-AW