Få mere at vide
Brady™ All Weather vinyletiketter til M710 og BMP71
Artikelnummer. p-7251004
Farve:
Gul
Hvid
Tan
Artikelnummer. 17839194
Brand: Brady™ 173205
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
All-Weather Vinyl Labels til brug med Brady™ Printere M710 og BMP71 .
  • Holdbar, lavkrympende vinyl med ultra-aggressiv klæbemiddel er ideel til mærkning af rør, udstyr, hylder og næsten enhver anden industriel overflade
  • Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader - også udendørs
  • Tilpasser sig og klæber til 'vanskelige' overflader som malede askeblokke, malet træ, tekstureret plastik, papirkappede rør og blæsestøbte etuier
  • Modstandsdygtig over for udsættelse for kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og generelt industrielt snavs
  • 8 til 10 års gennemsnitlig udendørs holdbarhed i temperaturer fra -°40 C til +°82 C (-°40 F til +°180 F); kan påføres så lavt som -18 C (°0 °F)
  • Brady™ autentiske materialer fungerer problemfrit med Brady™ printere til forbedret printer- og materialekommunikation, problemfri mobilapp-interaktion og bedre ydeevne og pålidelighed
  • Et bånd er påkrævet for at udskrive dette materiale
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 2979, ASTM D 523
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Mærke
Materiale Selvlaminerende vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Udendørs etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, anlægsidentifikation, gulvmærkning, laboratoriemærkning, Lean og 5S mærkning, rør- og ventilmærkning, lagermærkning
Til brug med (udstyr) Brady™ Printere M710, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Mængde 1 rulle
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +180 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +82 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 15.24 m x 12.7 mm
Længde (engelsk) 50 ft.
Længde (metrisk) 15.24 m
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 12.7 mm
Alternativt varenummer M7C-500-595-WT