Få mere at vide
Brady™ All Weather vinyletiketter til M710 og BMP71
Beskrivelse
- Holdbar, lavkrympende vinyl med ultra-aggressiv klæbemiddel er ideel til mærkning af rør, udstyr, hylder og næsten enhver anden industriel overflade
- Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader - også udendørs
- Tilpasser sig og klæber til 'vanskelige' overflader som malede askeblokke, malet træ, tekstureret plastik, papirkappede rør og blæsestøbte etuier
- Modstandsdygtig over for udsættelse for kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og generelt industrielt snavs
- 8 til 10 års gennemsnitlig udendørs holdbarhed i temperaturer fra -°40 C til +°82 C (-°40 F til +°180 F); kan påføres så lavt som -18 C (°0 °F)
- Brady™ autentiske materialer fungerer problemfrit med Brady™ printere til forbedret printer- og materialekommunikation, problemfri mobilapp-interaktion og bedre ydeevne og pålidelighed
- Et bånd er påkrævet for at udskrive dette materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Mærke |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Udendørs etiketter |
| Vis mere |