Få mere at vide
Brady™ All-Weather vinyllabels
Artikelnummer. 31910400 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå på hvid
Rød på hvid
Sort/Gul på Hvid
Sort/Orange på hvid
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31910400 Rød på hvid
31910386 Sort/Gul på Hvid
31910378 Sort/Orange på hvid
31910395 Blå på hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31910400 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 177769
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Denne holdbare, lavkrympende vinyl med ultra-aggressiv klæbemiddel er ideel til mærkning af rør, udstyr, hylder og næsten enhver anden industriel overflade.
  • Fortrykte spanske overskrifter gør det muligt hurtigt at skabe flerfarvede skilte med et enkelt trykpas
  • Meget smidigt materiale med stærk permanent lim til ru, meget teksturerede, beskidte og barske miljøoverflader – også udendørs
  • Former sig og hæfter til svære overflader som malede betonblokke, malet træ, struktureret plastik, papirbeklædte rør og blæseformede hylstre
  • Modstandsdygtig over for kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengøringsmidler, vaskemidler og generelt industrielt snavs
  • Et bånd er nødvendigt for at printe dette materiale – brug delnummer B30-R10000
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS 5609:1986 Afsnit 2 og Afsnit 3
Klæbende type Permanent akryl
Farve Rød på hvid
Slutte Gloss
Format Stanset udstansning
Materiale Vinyl
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, generel identifikation, farekommunikationsidentifikation, rør- og ventilmærkning, sikkerhedsidentifikation
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710, BMP61, BMP71
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +180 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +82 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Længde (engelsk) 16 ft.
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 101.6 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 101.6 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 101.6 mm
Højde (engelsk) 1,9 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 1,4 tommer
Højde (metrisk) 48.26 mm
Højde (metrisk) printbart område 35.56 mm
Alternativt varenummer M6-38-595-PEL