Få mere at vide
Brady™ Vinyletiketter til al slags vejr
Artikelnummer. 17831789
Dimensioner (LxB):
38,10 mm (B) x 25,40 mm (H)
Artikelnummer. 17831789
Brand: Brady™ 176807
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lav etiketter, der tåler op til 10 års udendørs misbrug med dette lavkrympende vinyletiketmateriale (B-595). Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady håndholdt etiketmaskine.
  • Lav etiketter, der tåler op til 10 års udendørs misbrug med dette lavkrympende vinyletiketmateriale (B-595). Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady håndholdt etiketmaskine.
  • Alsidig: Ideel til mærkning af rør, udstyr, hylder og andre industrielle overflader
  • Hård: Designet til at modstå langvarig udsættelse for UV-lys, kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og snavs
  • Klæbemiddel: Lavet med højklæbende, permanent akrylklæber til brug på både ru, meget teksturerede, snavsede og glatte overflader, især i kolde temperaturer
  • Langtidsholdbar: Vejrbestandige etiketter designet til at holde i op til 10 år i et udendørs miljø
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS 5609:1986 Section 2 and section 3 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Udstanset
Materiale Vinyl
Printbare sider Front
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, anlægsidentifikation, laboratoriemærkning, Lean- og 5S-mærkning, lockout-tagout, sikkerhedsidentifikation, rør- og ventilmærkning
Til brug med (udstyr) BMP51, M511 printere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Model- M5-31-595
nr. pr. pakke 250 Label(s) / Box
Mængde 1
Størrelse 38.10 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 180°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 82 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 38,10 mm (B) x 25,40 mm (H)
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25.40 mm
Bredde (engelsk) 1.5 in
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 38.10 mm
Højde (engelsk) 1 in
Højde (metrisk) 25.40 mm
Alternativt varenummer M5-31-595