Få mere at vide
Brady™ All-Weather Permanent klæbende rød vinyl etikettape til M6/M7 printere
Med evnen til at holde i op til 10 år i et udendørs ™miljø, er Bradys lavkrympende vinyl med ultra-aggressiv klæbemiddel ideel til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
520.00 DKK - 945.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 2979, ASTM D 523
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Rød
Se flere specifikationer
Produkter 6
Produktkode Brand Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
17859004
Dokumentvisning
Brady™
173208
50 fod x 0,5 tommer, M710, BMP71
520.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17838194
Dokumentvisning
Brady™
174161
50 fod x 0,5 tommer, M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
550.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17848264
Dokumentvisning
Brady™
173275
50 fod x 1 tomme M710, BMP71
675.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
17848944
Dokumentvisning
Brady™
174125
50 fod x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
720.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
17809054
Dokumentvisning
Brady™
173244
50 fod x 2 tommer M710, BMP71
890.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
17808894
Dokumentvisning
Brady™
174140
50 fod x 2 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
945.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader og kan påføres i kolde temperaturer
  • Modstår udsættelse for UV-lys, kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og generelt industrielt snavs
  • Udover pulverlakeret metal, klæber det også til vanskelige overflader som malet askeblok, malet træ, tekstureret plastik, papirbeklædte rør og blæsestøbte kasser
  • RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Fremstillet af B-595 vinylmateriale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Rød
Kontinuerlig
Termisk overførsel
Udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, gulvmærkning, laboratoriemærkning, Lean og 5S mærkning
50 ft.
-40 °F til +180 °F
0,004 tommer.
50 ft.
ASTM D 2979, ASTM D 523
Ingen
Glans
Vinyl
Ikke steril
Nej
Rektangel
-40 °C til +82 °C
0.102 mm
15.24 m
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater