Få mere at vide
Brady™ Permanent klæbende orange vinyletape til alle vejrforhold til M6/M7-printere
Med evnen til at holde i op til 10 år i et udendørs ™miljø, er Bradys lavkrympende vinyl med ultra-aggressiv klæbemiddel ideel til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
Brand:  Brady™ 173211
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17849004
  • 520.00 DKK / Pakke med 1
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader og kan påføres i kolde temperaturer
  • Modstår udsættelse for UV-lys, kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og generelt industrielt snavs
  • Udover pulverlakeret metal, klæber det også til vanskelige overflader som malet askeblok, malet træ, tekstureret plastik, papirbeklædte rør og blæsestøbte kasser
  • RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Fremstillet af B-595 vinylmateriale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Orange
Kontinuerlig
Enkeltsidet printbar
Label
Udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, gulvmærkning, laboratoriemærkning, Lean og 5S mærkning
Nej
Rektangel
-40 °C til +82 °C
0.102 mm
50 ft.
0,5 tommer
M7C-500-595-OR
ASTM D 2979, ASTM D 523
Ingen
Glans
Vinyl
Termisk overførsel
Ikke steril
M710, BMP71
50 ft.
-40 °F til +180 °F
0,004 tommer.
50 fod x 0,5 tommer,
15.24 m
12.7 mm