Få mere at vide
Brady™ All-Weather Permanent klæbende grøn vinyl etikettape til M6/M7 printere
Med evnen til at holde i op til 10 år i et udendørs ™miljø, er Bradys lavkrympende vinyl med ultra-aggressiv klæbemiddel ideel til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
Brand: Brady™ 174136
Beskrivelse
- Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader og kan påføres i kolde temperaturer
- Modstår udsættelse for UV-lys, kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og generelt industrielt snavs
- Udover pulverlakeret metal, klæber det også til vanskelige overflader som malet askeblok, malet træ, tekstureret plastik, papirbeklædte rør og blæsestøbte kasser
- RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Fremstillet af B-595 vinylmateriale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Grøn | |
| Kontinuerlig | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, gulvmærkning, laboratoriemærkning, Lean og 5S mærkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 2'' | |
| M6C-2000-595-GN |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Vinyl | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | |
| 50 ft. | |
| -40 °F til +180 °F | |
| 0,004 tommer. | |
| 50 fod x 2 tommer | |
| 15.24 m | |
| 50.8 mm |