Få mere at vide
Brady™ All-Weather Permanent klæbende brun vinyletikettape til M6/M7 printere
Med evnen til at holde i op til 10 år i et udendørs ™miljø, er Bradys lavkrympende vinyl med ultra-aggressiv klæbemiddel ideel til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
520.00 DKK - 945.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
|---|---|
| Certificeringer/compliance | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Belægning | Ingen |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produktkode | Brand | Farve | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Farve | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
|
17859204
|
Brady™
173218 |
Brun | 50 fod x 0,5 tommer, | M710, BMP71 |
520.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17888164
|
Brady™
173285 |
Brun | 50 fod x 1 tomme | M710, BMP71 |
675.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17838844
|
Brady™
173254 |
Brun | 50 fod x 2 tommer | M710, BMP71 |
890.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17868944
|
Brady™
174133 |
Brun | 50 fod x 2 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) |
945.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17838874
|
Brady™
173212 |
Okker | 50 fod x 0,5 tommer, | M710, BMP71 |
520.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17898284
|
Brady™
173279 |
Okker | 50 fod x 1 tomme | M710, BMP71 |
675.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17828884
|
Brady™
173248 |
Okker | 50 fod x 2 tommer | M710, BMP71 |
890.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17828414
|
Brady™
173273 |
Tan | 50 fod x 1 tomme | M710, BMP71 |
675.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17858744
|
Brady™
173242 |
Tan | 50 fod x 2 tommer | M710, BMP71 |
890.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
Beskrivelse
- Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader og kan påføres i kolde temperaturer
- Modstår udsættelse for UV-lys, kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og generelt industrielt snavs
- Udover pulverlakeret metal, klæber det også til vanskelige overflader som malet askeblok, malet træ, tekstureret plastik, papirbeklædte rør og blæsestøbte kasser
- RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Fremstillet af B-595 vinylmateriale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Ingen | |
| Termisk overførsel | |
| Udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, gulvmærkning, laboratoriemærkning, Lean og 5S mærkning | |
| 50 ft. | |
| -40 °F til +180 °F | |
| 0,004 tommer. | |
| 50 ft. |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 15.24 m |