Få mere at vide
Brady™ All-Weather Permanent klæbende blå vinyl etikettape til M6/M7 printere
Med evnen til at holde i op til 10 år i et udendørs ™miljø, er Bradys lavkrympende vinyl med ultra-aggressiv klæbemiddel ideel til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
Brand:  Brady™ 173255
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17818774
  • 890.00 DKK / Pakke med 1
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader og kan påføres i kolde temperaturer
  • Modstår udsættelse for UV-lys, kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og generelt industrielt snavs
  • Udover pulverlakeret metal, klæber det også til vanskelige overflader som malet askeblok, malet træ, tekstureret plastik, papirbeklædte rør og blæsestøbte kasser
  • RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Fremstillet af B-595 vinylmateriale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Blå
Kontinuerlig
Enkeltsidet printbar
Label
Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, Lean- og 5S-mærkning, rør- og ventilmærkning
Nej
Rektangel
-40 °C til +82 °C
0.102 mm
50 ft.
2''
M7C-2000-595-BL
ASTM D 2979, ASTM D 523
Ingen
Glans
Selvlaminerende vinyl
Termisk overførsel
Ikke steril
M710, BMP71
50 ft.
-40 °F til +180 °F
0,004 tommer.
50 fod x 2 tommer
15.24 m
50.8 mm