Få mere at vide
all-trans-Retinyl Palmitate, TRC
Artikelnummer. 30424263
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30424263 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30424263 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR2754505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin A palmitate (Retinol palmitate)
CAS 79-81-2
Molekylær formel C36 H60 O2
Mængde 5 g
Synonym Retinol palmitate (6CI,7CI), Retinol','palmitate','all-trans- (8CI), 250S/N, 250S/N-B, Aquapalm, Aquasol A, Arovit, Arovit (Roche), Axerophthol palmitate, Dispatabs Tabs, Lutavit A 500 Plus, Myvak, Myvax, Optovit A, Palmitic acid','ester with retinol, Retiblan, Retinyl palmitate, Riken A Palmitate 1000E, Testavol S, VAP 250CK-CWD, VAP 250MS-CWD, Vitamin A palmitate, Vitazyme A, all-trans-Retinol palmitate, all-trans-Retinyl palmitate, all-trans-Vitamin A palmitate, trans-Retinol palmitate, trans-Retinyl palmitate
InChI formel InChI=1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC navn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] hexadecanoat
Molekylvægt (g/mol) 524.86
Formel vægt 524.4593