missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

all-trans-Retinyl Oleate, TRC

Artikelnummer. 30411093
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411093 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30411093 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR275410250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale all-trans-Retinyl Oleate
CAS 631-88-9
Molekylær formel C38 H62 O2
Mængde 250 mg
Synonym Oleic acid','ester with retinol (6CI), Retinol','(9Z)-9-octadecenoate (9CI), Retinol','9-octadecenoate','(Z)-, Retinol','oleate (7CI,8CI), Retinyl oleate, Vitamin A oleate, all-trans-Retinyl oleate
InChI formel InChI=1S/C38H62O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-27-37(39)40-32-30-34(3)25-22-24-33(2)28-29-36-35(4)26-23-31-38(36,5)6/h14-15,22,24-25,28-30H,7-13,16-21,23,26-27,31-32H2,1-6H3/b15-14-,25-22+,29-28+,33-24+,34-30+
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC navn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] (Z)-octadec-9-enoate
Molekylvægt (g/mol) 550.9
Formel vægt 550.475
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.