Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals all-trans-Retinylacetat, 1,5 millioner IE/g, i solsikkeolie, stabiliseret
Artikelnummer. 10499481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10499481 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10499481 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 346321000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127-47-9 | C22H32O2 | 328,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale all-trans-Retinyl acetate
CAS 127-47-9
Flammepunkt >100 °C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C22H32O2
Brydningsindeks 1,5470 til 1,5550
Mængde 100 g
Merck Index 15,10211
Synonym retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: svært opløselig
InChI nøgle QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
SMIL CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
IUPAC navn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 328.49
PubChem CID 638034
ChEBI CHEBI:32095
Viskositet 20 mPa (60 °C)
Formel vægt 328.49
Relaterede stoffer 0,14 (A370/A326) maks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • all-trans-Retinyl acetate, 1.5 million IU/g, in sunflower oil, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.