Få mere at vide
all-trans-Retinol, TRC
Artikelnummer. 30421304
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30421304 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30421304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR2520001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin A (as retinol)
CAS 68-26-8
Molekylær formel C20 H30 O
Mængde 1 g
Synonym Retinol, Retinol','all-trans- (8CI), (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol, 2,4,6,8-Nonatetraen-1-ol','3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-','(all-E)-, A-Mulsal, A-Sol, A-Vi-Pel, A-Vitan, Acon, Afaxin, Agiolan, Agoncal, Alcovit A, Alphalin, Alphasterol, Anatola, Anatola A, Anti-Infective vitamin, Antixerophthalmic vitamin, Aoral, Apexol, Apostavit, Aquasol A Parenteral, Aquasynth, Atav, Avibon, Avita, Avitol, Axerol, Axerophthol, Bentavit A, Biosterol, Cylasphere, Disatabs Tabs, Dofsol, Dohyfral A, Epiteliol, Hi-A-Vita, Lard Factor, Myvpack, NSC 122759, Nio-A-Let, Oleovitamin a, Ophthalamin, Plivit A, Prepalin, Retinol 50C, Retinyl A, Tagravit R 1, Tegosphere VitA, Testavol, Thalasphere, Vaflol, Veroftal, Vi-Alpha, Vi-Dom-A, Vitamin A, Vitamin A alcohol, Vitamin A alcohol','all-trans-, Vitamin A1, Vitamin A1 alcohol, Vitamin A1 alcohol','all-trans-, Vitamin A1','all-trans-, Vitavel A, Vitpex, Vogan, Vogan-Neu, all-trans-Retinol, all-trans-Retinyl alcohol, all-trans-Vitamin A, all-trans-Vitamin A alcohol, all-trans-Vitamin A1, trans-Retinol, trans-Vitamin A alcohol, β-Retinol
InChI formel InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
SMIL C\C(=C/CO)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 286.45
Formel vægt 286.2297