Få mere at vide
all-trans-Retinol-d5, >80%, TRC
Artikelnummer. 30425762
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30425762 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30425762 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR2520025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale all-trans-Retinol-d5
CAS 1185244-58-9
Molekylær formel C20H25D5O
Mængde 5 mg
Synonym Vitamin A-d5
InChI formel InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+/i3D3,10D2
SMIL [2H]C1([2H])CCC(C)(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C1C([2H])([2H])[2H]
Molekylvægt (g/mol) 291.48