Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals all-trans-retinol, 95%
Artikelnummer. p-190610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275441 100 mg Glasflaske 100mg
10699843 250 mg Glasflaske 250mg
10378983 500 mg Glasflaske 500mg
10443635 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10275441 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 347071000
All-trans-retinol, vitamin A, retinol, CAS #68-26-8, er et fedtopløseligt vitamin, der binder retinoidreceptorer i cellerne. | CAS: 68-26-8 | C20H30O | 286,459 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•All-trans-retinol, almindeligvis kendt som vitamin A, er et fedtopløseligt essentielt næringsstof
• All-trans-retinol er involveret i hormonal signalering via retinoid-receptorerne
• Det er en vigtig regulator af celledeling og apoptose
• Mangel kan føre til syn, knogler, immunforsvar og hudlidelser
Applikationer
•Velegnet til forskning i celledifferentiering, embryonal udvikling, immunologi og mere
• Laboratoriekvalitet, kun til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-26-8
Molekylær formel C20H30O
Molekylvægt (g/mol) 286.459
MDL nummer MFCD00001552
InChI nøgle FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Synonym retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
PubChem CID 445354
ChEBI CHEBI:17336
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
SMIL CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale all-trans-Retinol
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Beilstein 06, III, 2787
Merck Index 15, 10211
Formel vægt 286.46
Procent renhed ≥94%
Fysisk form Powder or Lumps
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • all-trans-Retinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.