Få mere at vide
all-trans-retinsyre, TRC
Artikelnummer. 30423872
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30423872 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30423872 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR2502001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tretinoin
CAS 302-79-4
Molekylær formel C20 H28 O2
Mængde 1 g
Synonym Retinoic acid','all-trans- (8CI), (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenoic acid, 2,4,6,8-Nonatetraenoic acid','3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-','(all-E)-, 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenoic acid, AGN 100335, ATRA, Aberel, Airol, Aknoten, Atragen, Cordes Vas, Dermairol, Epi-Aberel, Eudyna, NSC 122578, NSC 122758, Renova, Retacnyl, Retin A, Ro 1-5488, Tretin M, Tretinoin, Vesanoid, Vesnaroid, Vitamin A acid, Vitamin A acid','all-trans-, Vitamin A1 acid','all-trans-, all-(E)-Retinoic acid, all-trans-Retinoic acid, all-trans-Tretinoin, all-trans-Vitamin A acid, all-trans-β-Retinoic acid, trans-Retinoic acid, β-Retinoic acid
InChI formel InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
SMIL C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenosyre
Molekylvægt (g/mol) 300.44
Formel vægt 300.2089