Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals all-trans-retinsyre, 97%
Artikelnummer. 10552611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10552611 100 mg Glasflaske 100mg
10023433 1 g Glasflaske 1g
10155403 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10552611 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 207341000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.96 DKK
    323.65 DKK / 100mg
    Spare 35.31 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
All-trans-retinol, vitamin A, retinol, CAS #68-26-8, er et fedtopløseligt vitamin, der binder retinoidreceptorer i cellerne. | CAS: 302-79-4 | C20H28O2 | 300,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• All-trans-retinol, almindeligvis kendt som vitamin A, er et fedtopløseligt essentielt næringsstof
• All-trans-retinol er involveret i hormonal signalering via retinoid-receptorerne
• Det er en vigtig regulator af celledeling og apoptose
• Mangel kan føre til syn, knogler, immunforsvar og hudlidelser
Ansøgninger
• Velegnet til forskning i celledifferentiering, embryonal udvikling, immunologi og mere
• Laboratoriekvalitet, kun til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302-79-4
Molekylær formel C20H28O2
Molekylvægt (g/mol) 300.44
MDL nummer MFCD00001551
InChI nøgle SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Synonym retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyre
SMIL C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale all-trans-Retinoic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 179 °C til 184 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Beilstein 09, III, 3118
Merck Index 15, 8288
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ether, dmso (25 mg/ml), let opløselig i alkohol og kloroform
Formel vægt 300.44
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • all-trans-Retinoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.