Få mere at vide
All-trans-retinal, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449316
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16449316 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16449316 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW004500
MedChemExpress All-trans-retinal is a one of the major vitamin A metabolites in the retina. In physiological conditions, all-trans-RAL is regenerated to the visual chromophore, 11-cis-retinal.
All-trans-retinal is a one of the major vitamin A metabolites in the retina. In physiological conditions, all-trans-RAL is regenerated to the visual chromophore, 11-cis-retinal.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale All-trans-retinal
CAS 116-31-4
Farve Brownish Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H28O
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (439.46 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C\C=O
Molekylvægt (g/mol) 284.44
Formel vægt 284.44
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism