missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

all-trans-Anhydro Retinol (90%), TRC

Artikelnummer. 30343021
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343021 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343021 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA65450050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale all-trans-Anhydro Retinol
CAS 1224-78-8
Molekylær formel C20 H28
Mængde 50 mg
Synonym Cyclohexene, 6-[(2E,4E,6E)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraen-1-ylidene]-1,5,5-trimethyl-, (6E)-, 1,3,5,7-Nonatetraene, 3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-ylidene)-, (all-E)- (8CI), Cyclohexene, 6-(3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenylidene)-1,5,5-trimethyl-, (all-E)-, Cyclohexene, 6-[(2E,4E,6E)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenylidene]-1,5,5-trimethyl-, (6E)- (9CI), (6E)-6-[(2E,4E,6E)-3,7-Dimethyl-2,4,6,8-nonatetraen-1-ylidene]-1,5,5-trimethylcyclohexene, Anhydroretinol, Anhydrovitamin A, Anhydrovitamin A1, R368, R368 (vitamin analog), Retinol, anhydro-, Vitamin A1, anhydro-, all-trans-Anhydroretinol, trans-Anhydrovitamin A
InChI formel InChI=1S/C20H28/c1-7-16(2)10-8-11-17(3)13-14-19-18(4)12-9-15-20(19,5)6/h7-8,10-14H,1,9,15H2,2-6H3/b11-8+,16-10+,17-13+,19-14-
SMIL C\C(=C/C=C/C(=C/C=C\1/C(=CCCC1(C)C)C)/C)\C=C
IUPAC navn (6E)-6-[(2E,4E,6E)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenylidene]-1,5,5-trimethylcyclohexene
Molekylvægt (g/mol) 268.44
Formel vægt 268.2191
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.